Imprimer
Plomb, solutions étalons de plasma, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
13853.ADEA 69.4 EUR
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
Plomb, solutions étalons de plasma, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certifications: Traçabilité NIST