Imprimer

Lithium standard solution, 1,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

13821.AD 13821.AE 13821.AP
13821.ADEA 68.3 EUR
13821.AD 13821.AE 13821.AP
Lithium standard solution, 1,000 mg/L Li in 5% nitric acid (de Li₂CO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium

Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051


Certifications: Traçabilité NIST

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR