Imprimer

Solutions standard de plasma de cadmium, pour ICP, Specpure®

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 68.5 EUR
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Solutions standard de plasma de cadmium, pour ICP, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium

Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914


Certifications: Traçabilité NIST

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR