Imprimer
Hottes à Flux Laminaire Vertical, AEOLUS Serie
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1511963 1511964 1511965 1511966
135-2604EA 6990 EUR
135-2604 135-2605 135-2606 135-2607
Hottes à Flux Laminaire Vertical, AEOLUS Serie
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
Aeolus V Serie est une gamme de hottes à flux laminaire vertical de haute qualité pour la manipulation de matériaux non dangereux qui nécessitent un environnement sans particules. Ces hottes offrent la plus haute protection du produit. Les hottes à flux laminaire vertical Aeolus V, ont été spécialement conçus pour travailler dans les hôpitaux, les pharmacies, les centres de FIV, le contrôle alimentaire, les cultures in vitro horticoles et aussi dans l'électronique, l'optique, la micromécanique, les industries plastiques, etc.
  • Économie d'énergie
  • Dimension compacte sans pièces dépassant
En savoir plus