Imprimer
Armoires de sécurité, type 90, Q-Classic
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
30001040 30001041 30001046 30001047 30001048 30001049 30001050 30041040 30041041 30041046 30041047 30041048 30041049 30041050 30072040 30072041 30072046 30072047 30072048 30072049 30072050 30073040 30073041 30073046 30073047 30073048 30073049 30073050 37586040 3000104033640 37587040
135-2181EA 3930 EUR
135-2181 135-1742 135-2182 135-2183 135-2184 135-2185 135-2186 135-1749 135-2270 135-2366 135-2367 135-2368 135-2369 135-2370 135-2242 135-1753 135-2388 135-2389 135-2390 135-2391 135-2392 135-2393 135-2394 135-2395 135-2396 135-2397 135-2398 135-2399 MSGA37586040 MSGA3000104033640 MSGA37587040
Armoires de sécurité, type 90, Q-Classic
Mobilier Armoires de stockage
Armoires de sécurité ignifugées, classifiées type 90 (résistant au feu durant 90 minutes), sûres, résistantes, robustes et pratiques avec base de transport et armoire bicolore.
  • Construction robuste pour une grande longétivité: porte à 3 charnières; éléments de sécurité montés en dehors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion; surface résistante aux rayures et aux chocs, facile d'entretien
  • Manipulation simple et confortable: système d'arrêt des portes dans n'importe position, fermeture automatique en cas d'
En savoir plus