Imprimer
Armoires de sécurité microbiologique, classe II, modèles EF et EF/B
Fournisseur: CleanAir by Baker
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Armoires de sécurité microbiologique, classe II, modèles EF et EF/B
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Les armoires de sécurité microbiologique offrent une sécurité maximale à l'utilisateur, au produit et à l'environnement. Conviennent à toutes les applications dans les domaines de la biologie moléculaire, des biotechnologies, des produits pharmaceutiques et de la recherche médicale.
  • La fenêtre peut être fermée hermétiquement, ce qui est très important pour la désinfection gazeuse
  • Tous les modèles possèdent une surface extérieure enduite d'époxy et une surface intérieure en acier inoxydable
  • Conçu pour le confort d'entretien, l'opérateur peut remplacer
En savoir plus