Imprimer

Potassium permanganate 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Permanganate de potassium

13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
13206-1KGEA 123 EUR
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
Potassium permanganate 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07824

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR