Imprimer
VWR® Blue Line, Chaises et tabouret de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
132-1375EA 166.66 EUR
132-1375 132-1376 132-1377 132-1378 132-1379
VWR® Blue Line, Chaises et tabouret de laboratoire
Chaises
Spécialement conçus pour les laboratoires, ces chaises et tabouret robustes conviennent parfaitement à de nombreux environnements, de la technologie pharmaceutique à la technologie médicale en passant par la biotechnologie, les soins de santé et les salles propres. L'assise du siège est revêtue de cuir artificiel antibactérien et le dossier est en plastique, de sorte qu'il n'y a pas de joint. Ainsi, le siège dans son ensemble est extrêmement facile à nettoyer.
  • Grâce à leur fonction 3-D Flex, l'avant de l'assise et le dossier suivent automatiquement le
En savoir plus