Imprimer
VWR® Smart & Comfort line, Chaises, tabouret, fauteuil de bureau
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
132-0686EA 342 EUR
132-0686 132-0693 132-0694 132-0696 132-0690 132-0697 132-0701 132-0695 132-0687 132-0689 132-0688 132-0691 132-0698 132-0699
VWR® Smart & Comfort line, Chaises, tabouret, fauteuil de bureau
Chaises
Un siège de travail à l'ergonomie complète : Inclinaison du siège, hauteur du siège, hauteur du dossier et mécanisme synchrone avec régulation du poids. Technologie synchrone avec régulation du poids : L'inclinaison de l'assise et du dossier s'adapte automatiquement à la posture actuelle. Il existe un système de régulation du poids variable en continu qui garantit que le dossier réagit en fonction de la pression exercée. Ceci est particulièrement utile dans les cas où la posture de travail change fréquemment.
  • Rembourrage confort de 8 cm d'épaisseur
  • Support lombaire intégré
  • Housse en
En savoir plus