Imprimer
VWR® Peqlab peqGOLD Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides I
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
13-6943-00EA 13.8 EUR
13-6943-00
VWR® Peqlab peqGOLD Purification des plasmides, Kit de minipréparation de plasmides I
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit I de minipréparation de plasmides permet d'extraire facilement, rapidement et efficacement de l'ADN plasmidique très pur. Il vous permet d'isoler jusqu'à 30 µg d'ADN plasmidique de haute qualité à partir de 1 à 5 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. L'ADN plasmidique obtenu avec les kits peqGOLD Plasmid Miniprep peut être directement utilisé pour une large gamme d'applications en aval.
  • Convient au traitement simultané de plusieurs échantillons
  • Temps de manipulation et de préparation courts (<15 minutes)
  • Pas besoin d'extractions ou de précipitations organiques
  • Dégradation enzymatique complète de tout l'ARN cellulaire
  • Élimination efficace des inhibiteurs enzymatiques et des contaminants
Informations de livraison: Chaque kit comprend des colonnes d'ADN peqGOLD et des tubes de prélèvement de 2 ml, une solution de RNase A, les solutions I, II et III, un tampon HBC et un tampon de lavage de l'ADN et un tampon d'élution.