Imprimer
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN végétal, peqGOLD
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
13-3486-00EA 25.3 EUR
13-3486-00 13-3486-02
Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN végétal, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Isolation fiable de l'ADN cellulaire total de haute qualité à partir d'une variété d'espèces et de tissus végétaux. Les colonnes d'homogénéisation peqGOLD éliminent les débris cellulaires et améliorent la manipulation des échantillons après la lyse.
  • Rapide : Traite 50 mg d'échantillon frais ou 30 mg d'échantillon sec en moins de 40 minutes
  • Reproductible : Méthode standardisée offrant des résultats fiables à partir de toute une gamme d'échantillons
  • Sûr : Aucune extraction organique
  • Grande qualité : ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
Informations de livraison: Chaque kit contient des mini-colonnes d'ADN peqGOLD, des colonnes d'homogénéisation d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon SP1, un tampon SP2, un tampon SP3, de la RNase A et un tampon d'élution.