Imprimer
Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 88 g/m²
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
KCRP-600-01.5 KCRP-600-0202 KCRP-600-0303 KCRP-600-0404 KCRP-600-0606 KCRP-600-0808 KCRP-600-0909 KCRP-600-0912 KCRP-600-1212 KCRP-600-1515 KCRP-600-1818 KCRP-600-1822 KCRP-600-2020 KCRP-600-2424 KCRP-600-3030 KCRP-600-3636 KCRP-600-4040 KCRP-600-4545 KCRP-600-4548 KCRP-600-4848 KCRP-600-5454 KCRP-600-5472 KCRP-600-6060 KCRP-600-6080
129-3775EA 709 EUR
129-3775 129-3776 129-3777 129-3778 129-3779 129-3780 129-3781 129-3782 129-3783 129-3784 129-3785 129-3786 129-3787 129-3788 129-3789 129-3790 129-3791 129-3792 129-3793 129-3794 129-3795 129-3796 129-3797 129-3798
Film de stérilisation séquentielle SMS, bleu, résistant, 88 g/m²
Lingettes de stérilisation
Idéal pour les applications de production pharmaceutique et biotechnologique.
  • Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Propre - sans cellulose
  • SMS solide, résistant aux accrocs et aux déchirures, 88 g/m²
  • Une large gamme de tailles disponibles ce qui réduit les découpes
  • La barrière hydrophobe laisse passer les gaz de stérilisation, mais empêche la pénétration des liquides et des microbes
  • Emballés dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication pour une traçabilité complète
Pour uneEn savoir plus