Imprimer
Emballages de stérilisation pour vapeur, ETO ou Gamma, bleu, usage intensif
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BHDSHEET1212 BHDSH01.5X01.5 BHDSHEET0202 BHDSHEET0303 BHDSHEET0404 BHDSHEET0606 BHDSHEET0909 BHDSHEET1515 BHDSHEET1818 BHDSHEET2020 BHDSHEET2424 BHDSHEET3030 BHDSHEET3636 BHDSHEET4040 BHDSHEET4545 BHDSHEET5454 BHDSHEET5472 BHDSHEET0808 4856BHD
129-2808EA 462 EUR
129-2808 129-2801 129-2802 129-2803 129-2804 129-2805 129-2807 129-2809 129-2810 129-2811 129-2812 129-2815 129-2816 129-2817 129-2818 129-2819 129-2820 129-2806 KACC4856BHD
Emballages de stérilisation pour vapeur, ETO ou Gamma, bleu, usage intensif
Lingettes de stérilisation
Lorsqu'ils sont fixés à l'aide de ruban pour autoclave ou d'élastiques, ces emballages BHD bleus constituent une barrière microbienne efficace contre les sources externes de contamination.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur, mais également compatible avec l'ETO ou l'irradiation gamma
  • Traité pour être hydrofuge et résistant à l'alcool
  • Tissu non tissé léger, composé de pulpe de bois naturel et de fibres de polyester liées par un liant en résine
  • Barrière microbienne suffisante
  • Propriétés de barrière bactérienne supérieures à celles du lin
  • Les rubans de
En savoir plus