Imprimer
Sachets de stérilisation plats, Stericlin®
Fournisseur: VP Medical Packaging
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
3FKFB210184 3FKFB210176 3FKFB210166 3FKFB210168 3FKFB210156 3FKFB210126 3FKFB210144 3FKFB210172 3FKFB210180 3FKFB210116 3FKFB210128 3FKFB210102 3FKFB210110 3FKFB210104 3FKFB210118 3FKFB210148 3FKFB210122 3FKFB210152 3FKFB210106 3FKFB210108 3FKFB210112 3FKFB210114 3FKFB210120 3FKFB210124 3FKFB210130 3FKFB210132 3FKFB210134 3FKFB210136 3FKFB210138 3FKFB210140 3FKFB210142 3FKFB210146 3FKFB210150 3FKFB210154 3FKFB210158 3FKFB210160 3FKFB210162 3FKFB210164 3FKFB210170 3FKFB210178 3FKFB210182
129-1262EA 270 EUR
129-1262 129-1258 129-1253 129-1254 129-1248 129-1233 129-1242 129-1256 129-1260 129-1228 129-1234 129-1221 129-1225 129-1222 129-1229 129-1244 129-1231 129-1246 129-1223 129-1224 129-1226 129-1227 129-1230 129-1232 129-1235 129-1236 129-1237 129-1238 129-1239 129-1240 129-1241 129-1243 129-1245 129-1247 129-1249 129-1250 129-1251 129-1252 129-1255 129-1259 129-1261
Sachets de stérilisation plats, Stericlin®
Sachets Poches de stérilisation
Ces sachets de stérilisation plats semi-transparents fabriqués à partir de papier 70 g/m² robuste et résistant sont une solution universelle de conditionnement.
  • Protection efficace contre les germes et bactéries
  • Prise en charge de la transmission de l'air, de la vapeur ou des gaz de stérilisation
  • Trois indicateurs de stérilisation STEAM, EO et FORM sont imprimés en dehors de l'espace remplissage
Pour les applications de stérilisation de la quasi-totalité des instruments et jeux de poids léger et moyen.
Certifications: DIN EN ISO 11607 et DIN 868-5.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable