Imprimer
Gommes nettoyantes, Miraclean
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
113034
129-0991EA 16 EUR
129-0991
Gommes nettoyantes, Miraclean
Lingettes Lingettes nettoyantes
Ce produit 100% résine mélamine élimine les traces, les taches et la saleté incrustée.
  • Plus efficaces que n'importe quel chiffon microfibres
  • Inutile d'utiliser des produits chimiques, l'eau suffit