Imprimer
Mops, Anticon® SuperSorb
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
492238-649
129-0216EA 69.2 EUR
129-0216
Mops, Anticon® SuperSorb
Serpillières
Fabriqués en fils continus 100% polyester, avec système à deux fils pour une absorption accrue. Conçus pour une utilisation avec des systèmes d'essoreuse et de manches disponibles dans le commerce.
  • Pour le nettoyage à l'eau dans des zones critiques nécessitant une absorption maximale pour l'utilisation de solutions de nettoyage et désinfectantes
  • Lavables en machine pour des utilisation répétées
  • Autoclavables pour des applications stériles
Cdt: Emballage individuel