Imprimer
Fûts de sécurité
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
10D 10K 10Z 25K 25Z 25ZI 50K 50Z 50ZI 10ZI 10S 10SI 200Z 200ZI 200K 10DI 100ZI 100Z 100K
119-2160EA 325 EUR
119-2160 119-0115 119-0119 119-0123 119-0124 119-0125 119-0126 119-0127 119-0128 119-0120 119-0117 119-0118 119-0164 119-0160 119-0158 119-0111 119-0110 119-0109 119-0108
Fûts de sécurité
Bidons de sécurité
Ces fûts sécurisés permettent une manipulation et un stockage aisés de volumes importants de liquides inflammables.
  • Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
  • Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
  • Robinets et dispositifs de mesure à fermeture automatique
  • Acier inoxydable haute qualité, résistant aux produits chimiques (selon la capacité, résistance de 0,8 à 1,5 mm) et joints en PTFE
  • Modèles avec robinet à fermeture automatique équipés d'une ventilation
En savoir plus