Imprimer
Imprimantes d'étiquettes avec fonction de décollement et applicateur d'étiquettes pour flacons, banc de transfert thermique industriel, BradyPrinter i7100
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
307652 307658 307653 307659
BRDY307652EA 5290 EUR
BRDY307652 116-0938 BRDY307653 BRDY307659
Imprimantes d'étiquettes avec fonction de décollement et applicateur d'étiquettes pour flacons, banc de transfert thermique industriel, BradyPrinter i7100
Imprimantes Label Printers
L'imprimante industrielle à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients qui ont besoin d'imprimer de manière fiable de gros volumes sur de nombreux matériaux différents dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports en commun, de l'électronique, de l'automobile, de la logistique, de l'électricité, des télécommunications vocales et des marchés LAB.
  • Imprime les étiquettes, puis les applique sur les fils ou les câbles
  • Processus en deux étapes
  • Application d'étiquetage en laboratoire
  • Batterie au lithium-manganèse
En savoir plus