Imprimer
Rouleaux de lingettes de nettoyage
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
11338-01 11324-01 11160 11165 11490
115-2720EA 158 EUR
115-2720 115-2721 115-2722 115-2723 115-2724
Rouleaux de lingettes de nettoyage
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Multitex® strong, réutilisables: Haute résistance à la déchirure, en viscose molletonné pour le nettoyage humide ou sec. Résistance aux solvants, réponse aux exigences de sécurité alimentaire. Chiffons Multitex® lavables et réutilisables après nettoyage.
Polytex®, pour applications humides: Lingettes résistantes aux produits chimiques, 100% polypropylène. Lavables et réutilisables. Ces lingettes résistantes à la déchirure, sans fibres, constituent une solution propre et économique pour de nombreuses applications.
Multisoft® Cell: Blanc, quatre plis, douceur et très haute capacité d'En savoir plus