Imprimer
Tapis de sol adhésif multi-couches, Nomad™ 4300
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
ADHWS60
115-2706EA 2000 EUR
115-2706
Tapis de sol adhésif multi-couches, Nomad™ 4300
Tapis de sol Tapis adhésifs pour salles propres
Les tapis de contrôle de la contamination 4300 se composent de 40 couches de polyéthylène transparent recouvert d'adhésif fixées à un support en vinyle. Pour une utilisation dans les entrées de salles blanches, dans les hôpitaux, ainsi que dans l'industrie des semi-conducteurs, des appareils médicaux, pharmaceutique, biologique et nucléaire, en usine vers l'entrée des bureaux et dans d'autres zones de travail nécessitant des niveaux élevés de propreté.
  • Le support colle au sol, tandis que la surface supérieure collante retire la saleté et les
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable