Imprimer
Crème protectrice pour les mains et le corps, Stokoderm® Protect PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
UPW100ML UPW1L
115-2386EA 54.4 EUR
115-2386 115-2387
Crème protectrice pour les mains et le corps, Stokoderm® Protect PURE
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
Crème universelle à appliquer avant le travail pour aider à protéger la peau contre les contaminants aqueux et non aqueux sur le lieu de travail, tels que les huiles et les solvants.
  • Contient de la glycérine et un revitalisant assurant la protection de la peau
  • Sans silicone ni parfum
Compatible avec l'industrie agroalimentaire. Convient pour une utilisation sur les mains, le visage , et le corps. Peut également être utilisé avec des gants.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904