Imprimer
Lingettes pour salles propres, stériles, Vertex®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
TX3042 TX3049 TX3221
115-1413EA 203 EUR
115-1413 115-1411 115-2508
Lingettes pour salles propres, stériles, Vertex®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Les lingettes Vertex® sont les lingettes pour salles propres, les plus uniformes, avec une qualité rigoureusement testée.
  • Le test trimestriel par superposition d'agarose et test d'endotoxines au lysat d'amœbocyte de limule (LAL) garantitles fait que les essuyeurs ne transportent pas de substances cytotoxiques lixiviables et sont apyrogènes
  • Niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
  • Toucher doux pour les surfaces ou les applications délicates
Lingettes haute absorption : lingettes 100% polyester tricoté en fils continus, fabriquées aux États-Unis àEn savoir plus