Imprimer
Distributeurs d'essuyeurs, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Fournisseur: Essity
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
207210 652000 652008 652100 652108 653000 653008 654000 654008
115-0335EA 42.1 EUR
115-0335 115-1265 115-1399 115-1266 115-1400 115-1267 115-1268 115-1269 115-1401
Distributeurs d'essuyeurs, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Distributeurs de lingettes
W1: Ces appareils permettent à la fois une distribution feuille à feuille ou par quantité souhaitée. Ils protègent les essuyeurs de la poussière, la saleté et l’humidité. Munis d’un verrou, ils sont faciles à nettoyer.
- Pour un usage fréquent
- Rechargement facile et rapide
W2: L'élégant système de distribution de lingettes Tork Performance W2 distribue du papier et des recharges non tissées. Il assure une protection optimale du papier contre la saleté, l'humidité et le vol.
- Conception et fabrication robustes pour une fiabilité et une résistance accrues
- Les joints résistants à l'En savoir plus