Imprimer
Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat Nitro
Fournisseur: ERGOMAT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
ENT0203 ENT0420 ENT0412 ENT0406 ENT0320 ENT0306 ENT0304 ENT0220 ENT0206 ENT0209 ENT0212 ENT0204 ENT0303 ENT0309 ENT0312 ENT0404 ENT0409
115-0895EA 149 EUR
115-0895 115-0916 115-0915 115-0914 115-0913 115-0912 115-0899 115-0898 115-0896 115-0897 ERGOENT0212 ERGOENT0204 ERGOENT0303 ERGOENT0309 ERGOENT0312 ERGOENT0404 ERGOENT0409
Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat Nitro
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
Le tapis Ergomat® Nitro avec profil à cônes anti-glisse est fabriqué en caoutchouc nitrile pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs physiques, les problèmes de qualité et les congés maladies. Il est idéal pour une utilisation dans l'industrie électronique ou pour les zones où le contrôle statique est essentiel en raison d'équipements très sensibles.
  • Cônes sur la surface supérieure
  • Autoclavables, résistent à une température de 600 °C (soudure)
  • L'exposition aux produits chimiques n'affecte pas l'
En savoir plus