Imprimer
Papier de protection, Versi-Dry® et Super Versi-Dry®, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 156 EUR
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Papier de protection, Versi-Dry® et Super Versi-Dry®, Nalgene®
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Papier protégeant les surfaces et instruments, évitant les bris de verrerie et absorbant les liquides renversés. Une face en PE résiste aux produits chimiques. Absorbe 750 ml/m² (standard), 1050 ml/m² (super).
  • Papier multi-couches
  • Doux et non-abrasif, ne raye pas les équipements ou les surfaces délicates
  • Pour recouvrir les plateaux, tiroirs ou étagères, et pour éponger les renversements de liquides
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certification environnementale NAR Certificate of Retirement