Imprimer
ESD safety ankle boots, lace-up, uvex 2, 6503
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
6503.2/35 6503.2/36 6503.2/37 6503.2/38 6503.2/39 6503.2/40 6503.2/41 6503.2/42 6503.2/43 6503.2/44 6503.2/45 6503.2/46 6503.2/47 6503.2/48 6503.2/49 6503.2/50 6503.2/51 6503.2/52 6503.3/35 6503.3/36 6503.3/37 6503.3/38 6503.3/39 6503.3/40 6503.3/41 6503.3/42 6503.3/43 6503.3/44 6503.3/45 6503.3/46 6503.3/47 6503.3/48 6503.3/49 6503.3/50 6503.3/51 6503.3/52 6503.4/50 6503.4/51 6503.4/52 6503.4/44 6503.4/45 6503.4/46 6503.4/47 6503.4/35 6503.4/36 6503.4/37 6503.4/38 6503.4/39 6503.4/40 6503.4/41 6503.4/42 6503.4/43 6503.4/48 6503.4/49 6503.1/45 6503.1/46 6503.1/47 6503.1/48 6503.1/49 6503.1/50 6503.1/51 6503.1/35 6503.1/36 6503.1/37 6503.1/38 6503.1/39 6503.1/40 6503.1/41 6503.1/42 6503.1/43 6503.1/44 6503.1/52
114-6763EA 160 EUR
114-6763 114-6764 114-6765 114-6766 114-6767 114-6768 114-6769 114-6770 114-6771 114-6772 114-6773 114-6774 114-6775 114-6776 114-6777 114-6778 114-6779 114-6780 UVEX6503.3/35 UVEX6503.3/36 UVEX6503.3/37 UVEX6503.3/38 UVEX6503.3/39 UVEX6503.3/40 UVEX6503.3/41 UVEX6503.3/42 UVEX6503.3/43 UVEX6503.3/44 UVEX6503.3/45 UVEX6503.3/46 UVEX6503.3/47 UVEX6503.3/48 UVEX6503.3/49 UVEX6503.3/50 UVEX6503.3/51 UVEX6503.3/52 UVEX6503.4/50 UVEX6503.4/51 UVEX6503.4/52 UVEX6503.4/44 UVEX6503.4/45 UVEX6503.4/46 UVEX6503.4/47 UVEX6503.4/35 UVEX6503.4/36 UVEX6503.4/37 UVEX6503.4/38 UVEX6503.4/39 UVEX6503.4/40 UVEX6503.4/41 UVEX6503.4/42 UVEX6503.4/43 UVEX6503.4/48 UVEX6503.4/49 UVEX6503.1/45 UVEX6503.1/46 UVEX6503.1/47 UVEX6503.1/48 UVEX6503.1/49 UVEX6503.1/50 UVEX6503.1/51 UVEX6503.1/35 UVEX6503.1/36 UVEX6503.1/37 UVEX6503.1/38 UVEX6503.1/39 UVEX6503.1/40 UVEX6503.1/41 UVEX6503.1/42 UVEX6503.1/43 UVEX6503.1/44 UVEX6503.1/52
ESD safety ankle boots, lace-up, uvex 2, 6503
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité sans métal, légères, souples et robustes, respirantes, partie supérieure en cuir hydrophobe, avec languette et tige rembourrées et douces, semelle en PUR double densité dépourvue de laque / d'absorbeurs d'humidité comme les silicones ou les phtalates.
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité ; semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Fabrication pratiquement sans couture pour éliminer les points
En savoir plus