Imprimer
Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
TR-819E
111-2531EA 5370 EUR
111-2531
Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Le kit de démarrage TR-819 E pour unité filtrante à sécurité intrinsèque est prêt à l'emploi: il comporte toutes les pièces nécessaires pour se servir immédiatement de l'appareil.
  • Haut niveau de protection respiratoire
  • Compatible avec les filtres pour TR-600
  • Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
  • Trois débits d'air sélectionnables pour un confort élevé
  • Unité de soufflage avec points de contact intuitifs et jaune vif
  • Alarmes sonores, visuelles et vibratoires en cas de faible débit d'air et de batterie faible
  • La répartition
En savoir plus