Imprimer
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BCAP
111-2139EA 842 EUR
111-2139
Lunettes-masques autoclavables pour salle blanche, BioClean Clearview™
Lunettes de protection
Les lunettes de protection pour salle blanche autoclavables BioClean Clearview™ sont dotées d'une monture en caoutchouc thermoplastique ultra-souple pour offrir un confort optimal au porteur.
  • Verre renforcé anti-rayures et antibuée
  • Monture ultra-douce
  • Système de ventilation indirecte
  • Idéal pour porter par-dessus des lunettes
  • Bandeau non pelucheux et sans latex
  • Testé pour résister à 40 cycles d'autoclave de 30 minutes à 121 °C/250 °F (dans des conditions de laboratoire)
  • Performances antibuée maintenues jusqu'à 25 cycles sans dégradation (dans des conditions
En savoir plus