Imprimer
Triangle de sauvetage
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1004876
111-1375EA 317.87 EUR
111-1375
Triangle de sauvetage
Matériel de premiers secours Brancards
Ce triangle est adapté pour des opérations de sauvetage et d'évacuation de courte durée d'une victime non blessée, en position assise.
  • Boucles de réglage des bandoulières
  • Entièrement réglable, donc parfait pour les adultes comme pour les enfants
  • Compact et facile à transporter