Imprimer
Masques complets contre les gaz, la vapeur et la poussière, 9000
Fournisseur: Moldex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
900101 900201 900301 9432
111-0709EA 235 EUR
111-0709 111-0708 111-0707 111-1188
Masques complets contre les gaz, la vapeur et la poussière, 9000
Protection respiratoire Masques réutilisables Masques complets
Masque intégral extrêmement léger (seulement 360 g) en matériau TPE doux; réutilisables, protègent contre les gaz, la vapeur et la poussière.
  • Oculaire panoramique sans monture
  • Faciles à mettre et à enlever
  • Entretien et nettoyage pratiques sans outils
  • Système de raccord de filtre Easylock® (sans adaptateur ou pièce supplémentaire) ou avec connecteurs conformes à la norme EN 148-1
Certifications: EN 136:1998, CL2