Imprimer

di-Lithium tétraborate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Tétraborate de lithium

10744.14 10744.22 10744.A1
10744.14EA 73.4 EUR
10744.14 10744.22 10744.A1
di-Lithium tétraborate ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
di-Lithium tétraborate

Purity: 99.998% CAS No.: 12007-60-2 Molecular Formula: B4Li2O7 Formula Weight: 169.12 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 930° Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00011083

Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 930 °C
Densité: 2.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,5524

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR