Imprimer
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 120.32 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Tampons Tampons pH
Pour l'étalonnage de pH-mètres.
  • Sachets pratiques de 30 ml à usage unique pour éviter toute contamination
  • Solutions toujours fraîches et faciles à utiliser
  • Rattaché à un SRM de NIST et PTB
  • Température de référence à +25 °C
  • Précision à ±0,015 unités de pH
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.