Imprimer
Échantillonneur d'air, MAS-100 NT Ex®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
1.09194.0001EA 16150 EUR
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
Échantillonneur d'air, MAS-100 NT Ex®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le MAS-100 NT Ex® combine les caractéristiques du MAS-100 NT® avec celles requises pour les zones présentant une atmosphère explosive.
  • Uses 90 mm petri dishes
  • Programmable delay before sampling starts
  • Pre-selected volumes are individually adjustable
  • Mass flow sensor ensuring a constant airflow
  • Fully automatic calibration cycle with automatic creation of calibration certificate with digital anemometer DA-100 NT® and PC
  • Autoclavable sampling head to avoid any contamination
  • MAS-100 NT EX with HEPA H13 air outlet filter: safety against carryover of
En savoir plus