Imprimer
Etain (II) sulfate, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Etain sulfate, Sulfate d'étain
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 77.2 EUR
1.12416.0250 1.12416.1000
Etain (II) sulfate, Sigma-Aldrich®
Etain (II) sulfate
Formule: O₄SSn
Poids moléculaire: 214.77 g/mol
Densité: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011246
Numéro CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Indice Merck: 12,08947
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)