Imprimer

2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD derivatisation, GC, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): BSTFA

MQ100

1.10255.0005 1.10255.0025
1.10255.0005EA 102 EUR
1.10255.0005 1.10255.0025
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD derivatisation, GC, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Poids moléculaire: 257.4 g/mol
Point d'ébullition: 145
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 1993
ADR: 3

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR