Imprimer

Acide nitrique concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Nitric acid solution

MQ100

1.09966.0001
1.09966.0001EA 31.3 EUR
1.09966.0001
Acide nitrique concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: -42
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8
Indice Merck: 13,06610

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR