Imprimer
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
1.09527.0001EA 57.91 EUR
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Papiers indicateurs de pH classiques fournis sous forme de rouleaux de 4,8 m et constitués de papier filtre de haute qualité imprégné de solutions de 1 ou plusieurs indicateurs, avant d'être séchés et découpés.
  • Le format rouleau est facile à utiliser et les gammes les plus courantes sont disponibles dans un format recharge
  • Assurance qualité : tests vérifiés et étalonnés sur des solutions tampon certifiées
  • Plages de pH disponibles étroites ou larges
* aucune carte d'échelle de couleurs fournie
** boîte de 3×100 bandelettes