Imprimer

Chloroforme, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Trichlorométhane

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

1.07024.2500 1.07024.4000
1.07024.2500EA 248 EUR
1.07024.2500 1.07024.4000
Chloroforme, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Poids moléculaire: 119.38 g/mol
Point d'ébullition: 61.7
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Indice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR