Imprimer

Sodium sulfate, anhydrous, granulated, EMSURE® Trace_analysis_organic, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Sulfate de sodium

MQ300

1.06639.0500
1.06639.0500EA 74.4 EUR
1.06639.0500
Sodium sulfate, anhydrous, granulated, EMSURE® Trace_analysis_organic, Supelco®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Poids moléculaire: 142.04 g/mol
Point d'ébullition: 1429
Point de fusion: 888
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance small crystals
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C) ≤ 0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR