Imprimer

Sodium nitrate, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention


MQ200

1.06535.1000 1.06535.9050
1.06535.1000EA 103 EUR
1.06535.1000 1.06535.9050
Sodium nitrate, Supelco®
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
Poids moléculaire: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380
Point de fusion: 308
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Indice Merck: 13,08720

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR