Imprimer

Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) aqueous solution, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hypochlorite de sodium

MQ200

1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 402 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) aqueous solution, Supelco®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08702

Offre promotionnelle à durée limitée

*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR