Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
MQ300
1.05092.0250 1.05092.9050
1.05092.0250EA 182 EUR
1.05092.0250 1.05092.9050
di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Poids moléculaire: 270.32 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer