Imprimer

Potassium fluorure, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Fluorure de potassium

MQ300

1.04994.0250 1.04994.1000
1.04994.0250EA 85.2 EUR
1.04994.0250 1.04994.1000
Potassium fluorure, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium fluorure
Formule: KF
Poids moléculaire: 58.1 g/mol
Point d'ébullition: 1505
Point de fusion: 860
Densité: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,07714

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR