Imprimer

Potassium chlorure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Chlorure de potassium

MQ300

1.04933.0500 1.04933.9025
1.04933.0500EA 114.77 EUR
1.04933.0500 1.04933.9025
Potassium chlorure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,07621

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR