Imprimer

Glycérol 99,5 Fluorescence_microscopy, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Propanetriol-1,2,3

MQ300

1.04095.0250
1.04095.0250EA 110 EUR
1.04095.0250
Glycérol 99,5 Fluorescence_microscopy, Sigma-Aldrich®
Glycérol

Le glycérol est un agent de montage aqueux pour la préparation de coupes permanentes de matière d'origine humaine ou pour la microscopie à fluorescence. (Indice de réfraction (20 ° C) 1,472 - 1,474). 100 ml sont suffisants pour env. 200 - 300 applications.
Ce réactif est un produit enregistré IVD et certifié CE. Il peut donc être utilisé à des fins de diagnostic clinique.


refractive index (20°C) 1.472 - 1.474

Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290
Point de fusion: 18.6
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Indice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Refractive index (n 20/D) 1.472 - 1.474
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 313 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤ 100 ppb
Transmission (at 240 nm; 1 cm) ≥ 60 %
Transmission (at 260 nm; 1 cm) ≥ 75 %
Transmission (at 280 nm; 1 cm) ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm; 1 cm) ≥ 85 %
Suitability for fluorescence microscopy passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR