Imprimer

Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): DMSO-D6

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0025EA 359 EUR
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Poids moléculaire: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR