Imprimer

Diphényl-1,5-carbazide ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): 1,5-Diphénylcarbonohydrazide

MQ100

1.03091.0025 1.03091.0100
1.03091.0025EA 207 EUR
1.03091.0025 1.03091.0100
Diphényl-1,5-carbazide ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Diphényl-1,5-carbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Poids moléculaire: 242.28 g/mol
Point d'ébullition: 454
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Indice Merck: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 173 - 176 °C
Molar Mass 242.28 g/mol
Bulk Density 420 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR