Imprimer
Lames immergées pour les surfaces et les liquides, Envirocheck®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 47 EUR
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Lames immergées pour les surfaces et les liquides, Envirocheck®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Les lames de contact gélosées Envirocheck ® sont couramment utilisées pour vérifier les points de contrôle critiques dans l'HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) pour le contrôle de l'hygiène microbiologique des surfaces dans les chaînes de production et les équipements. Ces lames peuvent en outre être utilisées pour vérifier l'hygiène microbiologique des liquides. Divers milieux sont utilisés sur les lames gélosées afin de permettre la détection d'organismes aussi bien dans des liquides que sur des surfaces. Elles donnent des résultats semi-quantitatifs pour 5 paramètres différents. L'incubation aisée dans le mini-incubateur Cultura® offre un environnement de travail flexible en réduisant également l'espace de travail nécessaire. Toutes les lames gélosées sont protégées des contaminations avant et après l'échantillonnage grâce aux tubes en polycarbonate.
  • Lame de contact gélosée souple permettant d'effectuer des échantillonnages même dans les zones difficiles d'accès
  • Utilisation simple
  • Protection contre la contamination
  • Stockage à <15 °C (idéalement à 12-15 °C)
  • La date de péremption est inscrite sur chaque boîte
Cdt: 10 lames/boîte