Imprimer

Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient (max. 0,002% Fe), précipité, SAFC®

Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Carbonate de calcium

1.02064.9029 1.02064.9500
1.02064.9029EA 0 EUR
1.02064.9029 1.02064.9500
Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient (max. 0,002% Fe), précipité, SAFC®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR