Imprimer
Ether de pétrole, 80…100 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ300
1.01777.1000
1.01777.1000EA 120 EUR
1.01777.1000
Ether de pétrole, 80…100 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 80…100 °C (1013 hPa)
Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 80 - 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 60 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Viscosity kinematic 0.6 mm2/s (20 °C)